Learn More
IKA™ Solución de control de fácil limpieza T 25
Código de producto. 31454114 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
CH
Reino Unido
UE
Unit Size:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Tipo de tapón Unit Size
31454114 UE cada uno
31454096 Reino Unido -
31454098 CH -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 31454114 Supplier IKA™ Supplier No. 0010015172
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
View all promotions
Fecha estimada de envoi: 05-02-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
La solución de control de fácil limpieza T 25 incluye herramientas diseñadas para una limpieza rápida y sin residuos y admite la automatización inteligente con registro de datos. Ideal para una homogeneización precisa e higiénica en industrias como la farmacéutica, la cosmética, la química y la producción de alimentos.
El T 25 easy clean control es un instrumento de dispersión de alto rendimiento con control electrónico de velocidad de 3.000 a 25.000 rpm para volúmenes de trabajo de 1 a 2.000 mL (H2O ). La nueva herramienta S 25 EC-TC-25G permite la medición de temperatura y detección del tiempo de operación a través de RFID. El sobrecalentamiento de la muestra se evita mediante el control continuo de la temperatura y el establecimiento de límites de temperatura. La detección del tiempo de funcionamiento sirve para garantizar un mantenimiento regular.
  • Medición continua de temperatura con herramienta de detección de temperatura patentada que incluye un sensor de temperatura integrado
  • Detección de tiempo de funcionamiento mediante RFID
  • Limpieza rápida y sencilla de las herramientas de dispersión sin necesidad de desmontarlas
  • El motor sin escobillas garantiza un funcionamiento silencioso y sin levantar polvo.
  • USB Interfaz para control y documentación a través de labworldsoft™
  • Función de temporizador/contador
  • Mayor seguridad mediante el reconocimiento de herramientas y clase IP
  • Control remoto con WiCo (no incluido con la entrega)
Todas las herramientas S 25 son compatibles con el control de fácil limpieza T 25. La solución de control de fácil limpieza T 25 proporciona una solución completa para comenzar su viaje de homogeneización, completa con una herramienta de dispersión, eje y soporte, ideal para aplicaciones en industrias que trabajan en condiciones ambientales que requieren un alto grado de higiene y cumplimiento. Esta solución también es extremadamente versátil y adecuada para su uso en una amplia gama de industrias como la química, la cosmética, la farmacéutica, la agricultura y más, especialmente en aplicaciones que involucran productos sensibles al calor y que requieren automatización, comunicación de dispositivo a dispositivo y registro de datos.
Contenido de la entrega
  • Control de limpieza fácil T 25 ULTRA-TURRAX™
  • S 25 EC - T - C - 25 G Herramienta de dispersión
  • R 1826 Soporte para platos
  • Abrazadera de cabeza de jefe R 182
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de producto Paquete homogeneizador
Velocidad ≤460 rpm
Tensión 220/240 V
Tipo de empaquetado Paquete individual
Tipo de tapón UE