Learn More
IKA™ Instrumento de control de dispersión T 25 de fácil limpieza
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15880798 Tienda IKA Productos
Change view
Click to view available options
Velocidad:
De 3000 a 25.000 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Velocidad unitSize
15880798 De 3000 a 25.000 rpm cada uno
1 options
Código de producto. 15880798 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0025002500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Instrumento de dispersión de alto rendimiento con control electrónico de la velocidad.
  • Compatible con todas las herramientas S 25.
  • Medición continua de la temperatura con la herramienta S 25 EC-T-C-18G-ST que incluye además un sensor de temperatura integrado.
  • El sobrecalentamiento del dispositivo se evita mediante la supervisión continua de la temperatura y el ajuste de los límites de temperatura.
  • Detección de tiempo de funcionamiento mediante RFID.
  • La detección del tiempo de funcionamiento sirve para garantizar un mantenimiento regular.
  • Limpieza rápida y sencilla de las herramientas de dispersión sin necesidad de desmontarlas
  • El motor sin escobillas garantiza un funcionamiento silencioso y sin levantar polvo.
  • Con interfaz USB para el control y la documentación mediante el software labworldsoft™.
  • Función de temporizador/contador.
  • Mayor seguridad mediante el reconocimiento de herramientas y clase IP
  • Control remoto con WiCo (no incluido con la entrega)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Velocidad De 3000 a 25.000 rpm
Capacidad De 0,001 a 2 L
Pantalla LED
Tensión 220-240/100-120/100 V
Vataje Entrada de motor de 500 W, salida de 400 W
Diámetro (métrico) Brazo de extensión de 13 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 89 x 270 x 161 mm
Longitud (métrico) Brazo de extensión de 160 mm
Requisitos eléctricos 220-240/100-120 V, 50/60 Hz, 500 W
Frecuencia 50/60 Hz
Descripción Control continuo de velocidad
Incluye Interfaz USB
Viscosidad 5000 mPas
Peso (métrico) 3,0 kg