Learn More
IKA™ Solución digital T 25
Código de producto. 31454116 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
CH
Reino Unido
UE
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tapón
31454116 CH
31454115 UE
31454105 Reino Unido
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 31454116 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0010015383
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
En stock
La solución digital T 25 es una configuración de inicio clásica para homogeneización, que incluye una herramienta de dispersión, un eje y un soporte, y es compatible con aplicaciones en industrias como la cosmética, la farmacéutica, la química y más.
Instrumento de dispersión de alto rendimiento para volúmenes de 1 a 2000 mL (H2O ) con pantalla de velocidad digital. Ofrece un amplio rango de velocidad de 3000 a 25.000 rpm que permite a los usuarios trabajar a altas velocidades circunferenciales incluso con diámetros de rotor pequeños. Una amplia selección de elementos dispersantes añade versatilidad. Las aplicaciones abarcan desde la homogeneización de muestras de aguas residuales, el uso en reactores de laboratorio, tareas de dispersión al vacío/presión y la preparación de muestras en investigación médica.
  • Visor digital de velocidad
  • Control de velocidad electrónica
  • Protección contra sobrecargas electrónicas
  • Los elementos de dispersión de acero inoxidable se pueden limpiar de forma rápida y sencilla.
  • Los elementos de dispersión desechables de plástico están disponibles en dos tamaños.
  • Pantalla de código de errores
  • Funcionamiento silencioso
La solución digital T 25 es nuestro clásico atemporal y proporciona una solución completa para comenzar su viaje de homogeneización, completa con una herramienta de dispersión, eje y soporte para soportar una amplia gama de aplicaciones en diversas industrias como cosméticos, productos farmacéuticos, productos químicos y más.
Contenido de la entrega
  • T 25 digital ULTRA-TURRAX™
  • Herramienta de dispersión S 25 N - 25 G
  • R 1826 Soporte para platos
  • Abrazadera de cabeza de jefe R 182
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Paquete homogeneizador
Velocidad ≤460 rpm
Tensión 220/240 V
Tipo de empaquetado Paquete individual
Tipo de tapón CH