Descripción
- Amplia selección de ejes de dispersión
- Amplio rango de velocidad
- Para tareas de homogeneización y dispersión
- Se puede utilizar en reactores en condiciones de vacío
- Pantalla digital de velocidad
- Control electrónico de velocidad.
- Protección contra sobrecarga eléctrica
- Limpieza rápida y sencilla de ejes de dispersión de acero inoxidable
- Pantalla de código de errores
- Funcionamiento silencioso
Especificaciones
Especificaciones
| Velocidad | De 600 a 25.000 rpm |
| Capacidad | De 0,001 a 2 L |
| Pantalla | LED |
| Tensión | 220/240 V |
| Vataje | 800 W |
| Diámetro (métrico) | Brazo de extensión de 13 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 87 x 271 x 106 mm |
| Longitud (métrico) | Brazo de extensión de 160 mm |
| Requisitos eléctricos | 220-240 V, 50/60 Hz, 800 W |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Mostrar más |