Descripción
- Para su uso con el instrumento de dispersión T 25 digital.
- El rodamiento del eje de la herramienta de dispersión consta de dos rodamientos de bolas y una junta de anillo deslizante de empuje único (SiC)
- Contenido del paquete: eje y cabezal de dispersión
- Los materiales plásticos utilizados cuentan con aprobación de la FDA, (Food and Drug Administration, agencia de alimentos y medicamentos de EE. UU.)
- Aptos para disolventes
- Materiales en contacto con el medio: FFPM / SIC, AISI 316L
- Temperatura máx.: 220 °C
- Métodos de esterilización: química en húmedo
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Elemento de dispersión |
| Intervalo de volumen (métrico) | De 100 ml a 2 l |
| Diámetro (métrico) | 25 mm |
| Longitud del eje (métrico) | 270 mm |
| Material | FFPM, SIC, acero inoxidable 316 l |
| Para utilizar con (equipo) | S25KV– 25F |
| Modelo | S 25KV – 25F |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Método de esterilización | Producto químico húmedo |