Learn More
IKA™ Elemento de dispersión digital T 25
Código de producto. 10009160 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de volumen (métrico):
De 100 ml a 2 l
De 10 ml a 1,5 l
De 50 ml a 2 l
Diámetro (métrico):
18 mm
25 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de volumen (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
10009160 De 10 ml a 1,5 l 18 mm cada uno
10282481 De 50 ml a 2 l 25 mm cada uno
10059340 De 100 ml a 2 l 25 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10009160 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0002348000
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Utilice este elemento de dispersión con el homogeneizador IKA™ T 25 digital. Los elementos de dispersión digital IKA T 25 son adecuados para aplicaciones como trituración en húmedo, suspensión y emulsión (operación por lotes).
  • Para su uso con el instrumento de dispersión T 25 digital.
  • El rodamiento del eje de la herramienta de dispersión consta de dos rodamientos de bolas y una junta de anillo deslizante de empuje único (SiC)
  • Contenido del paquete: eje y cabezal de dispersión
  • Los materiales plásticos utilizados cuentan con aprobación de la FDA, (Food and Drug Administration, agencia de alimentos y medicamentos de EE. UU.)
  • Aptos para disolventes
  • Materiales en contacto con el medio: FFPM / SIC, AISI 316L
  • Temperatura máx.: 220 °C
  • Métodos de esterilización: química en húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Elemento de dispersión
Intervalo de volumen (métrico) De 10 ml a 1,5 l
Diámetro (métrico) 18 mm
Longitud del eje (métrico) 270 mm
Material FFPM, SIC, acero inoxidable 316 l
Para utilizar con (equipo) S25KV– 18G
Modelo S 25KV – 18G
Cantidad de embalaje 1 unidad
Método de esterilización Producto químico húmedo