Descripción
Se recomiendan herramientas de ST para su uso con tejidos y otros materiales fibrosos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Elemento de dispersión |
| Intervalo de volumen (métrico) | De 1 a 50 |
| Diámetro (imperial) | 0,3 in |
| Diámetro (métrico) | 8 mm |
| Longitud del eje (métrico) | 108 mm |
| Material | PTFE, acero inoxidable PT de 316L |
| Para utilizar con (equipo) | S 25 N 8 G ST |
| Modelo | S 25N-8G-ST |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |