Learn More
IKA™ Herramienta de dispersión S 25 N; ST
Código de producto. 13410607 Tienda IKA Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de volumen (métrico):
1 a 100 ml
De 1 a 50
De 10 ml a 1,5 l
De 50 ml a 2 l
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de volumen (métrico) unitSize
13410607 De 10 ml a 1,5 l 1 PCS
13420607 De 50 ml a 2 l cada uno
13400607 1 a 100 ml cada uno
13480597 De 1 a 50 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 13410607 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0004447300
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Adecuado para el instrumento de dispersión T 25 digital
Se recomiendan herramientas de ST para su uso con tejidos y otros materiales fibrosos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Elemento de dispersión
Intervalo de volumen (métrico) De 10 ml a 1,5 l
Diámetro (imperial) 0,7 in
Diámetro (métrico) 18 mm
Longitud del eje (métrico) 194 mm
Material PTFE, acero inoxidable PT de 316L
Para utilizar con (equipo) S 25 N 18 G ST
Modelo S 25N-18G-ST
Cantidad de embalaje 1 unidad