Learn More
IKA™ Solución digital mini T 18
Código de producto. 31454121 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
CH
Reino Unido
UE
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tapón
31454121 CH
31454107 UE
31454110 Reino Unido
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 31454121 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0010015140
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
La solución digital T 18 mini proporciona una solución de inicio completa para comenzar su viaje de homogeneización, completa con una herramienta de dispersión, eje y soporte para requisitos básicos de homogeneización con un tamaño compacto y funciones inteligentes.
El T 18 mini digital es un instrumento de dispersión económico y de alto rendimiento con un amplio rango de velocidad de 3000 a 25 000 rpm para volúmenes de trabajo de hasta 1,5 L (H2O ). Permite al usuario trabajar a altas velocidades circunferenciales incluso con diámetros de rotor pequeños. El diseño compacto de este dispersor permite su funcionamiento en los espacios más reducidos. Una gran pantalla TFT garantiza una fácil lectura desde una mayor distancia, incluso desde fuera de una campana extractora. Esta configuración es la más adecuada para aplicaciones simples que homogeneizan muestras con baja viscosidad. La solución digital T 18 mini proporciona una solución de inicio completa para comenzar su viaje de homogeneización, completa con una herramienta de dispersión, eje y soporte para requisitos básicos de homogeneización con un tamaño compacto y funciones inteligentes.
Contenido de la entrega
  • Mini digital T 18 ULTRA-TURRAX™
  • Herramienta de dispersión S 18 N - 19 G
  • R 1826 Soporte para platos
  • Abrazadera de cabeza de jefe R 182
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de producto Paquete homogeneizador
Velocidad ≤460 rpm
Tensión 220/240 V
Tipo de empaquetado Paquete individual
Tipo de tapón CH