Learn More
IKA™ Solución digital T 18
Código de producto. 31454120 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
CH
Reino Unido
UE
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tapón
31454120 Reino Unido
31454108 UE
31454117 CH
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 31454120 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0009024702
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
En stock
La solución digital T 18 proporciona una configuración de inicio completa para la homogeneización con una herramienta de dispersión, un eje y un soporte. Esta versión clásica y rentable es ideal para procesos pesados y de pequeña escala en diversas industrias.
Instrumento de dispersión a precio competitivo para volúmenes de 1 a 1500 mL (H2O ) con pantalla de velocidad digital. Ofrece un amplio rango de velocidad de 3000 a 25.000 rpm que permite a los usuarios trabajar a altas velocidades circunferenciales incluso con diámetros de rotor pequeños. Una amplia selección de elementos de dispersión garantiza una amplia gama de aplicaciones.
  • Visor digital de velocidad
  • Control de velocidad electrónica
  • Protección contra sobrecargas electrónicas
  • Los elementos de dispersión de acero inoxidable se pueden limpiar de forma rápida y sencilla.
  • Los elementos de dispersión desechables de plástico están disponibles en dos tamaños.
  • Pantalla de código de errores
  • Funcionamiento silencioso
Contenido de la entrega:
  • T 18 digitales ULTRA-TURRAX™
  • Herramienta de dispersión S 18 N - 19 G
  • R 1826 Soporte para platos
  • Abrazadera de cabeza de jefe R 182
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Paquete homogeneizador
Velocidad ≤460 rpm
Tensión 220/240 V
Tipo de empaquetado Paquete individual
Tipo de tapón Reino Unido