Descripción
- Accesorio
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Elemento de dispersión |
| Intervalo de volumen (métrico) | De 10 a 500 ml |
| Diámetro (métrico) | 14 mm |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Longitud del eje (métrico) | 150 mm |
| Material | Policarbonato, PEEK |
| Para utilizar con (equipo) | S18D – 14G – KS |
| Modelo | S 18D–14G–KS |
| Cantidad de embalaje | 10/paq. |
| Método de esterilización | Autoclave |