Learn More
IKA™ Elemento de dispersión digital
Código de producto. 10442743 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
270 mm
Intervalo de volumen (métrico):
De 10 a 100 ml
De 10 a 500 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 12
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Intervalo de volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10442743 270 mm De 10 a 100 ml paquete de 12
10731224 150 mm De 10 a 500 ml paquete de 10
10644873 150 mm De 10 a 100 ml paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10442743 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0003452200
En stock
Adecuado para el instrumento de dispersión T 18 o T 25.
  • Accesorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo de volumen (métrico) De 10 a 100 ml
Diámetro (métrico) 10 mm
Longitud (métrico) 270 mm
Longitud del eje (métrico) 270 mm
Material FFPM, SIC, acero inoxidable 316 l
Para utilizar con (equipo) S25 D – 10G – KS S
Modelo S 25D–10G–KS-S
Cantidad de embalaje 12/paq.
Método de esterilización Todos los métodos
Tipo de producto Elemento de dispersión