Learn More
IKA™ Solución digital sin escobillas T 18
Código de producto. 31454106 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
CH
Reino Unido
UE
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tapón
31454106 CH
31454102 UE
31454095 Reino Unido
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 31454106 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0010015151
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
La solución digital sin escobillas T 18 ofrece una configuración inicial completa para la homogeneización, que incluye una herramienta de dispersión, un eje y un soporte. Ideal para industrias que operan en condiciones ambientales que requieren alta higiene y cumplimiento normativo.
El T 18 digital sin escobillas es un instrumento de dispersión económico y de alto rendimiento con un amplio rango de velocidad de 3000 a 25 000 rpm para volúmenes de trabajo de hasta 1.500 mL (H2O ). Permite a los usuarios trabajar a altas velocidades circunferenciales incluso con diámetros de rotor pequeños. Una amplia selección de elementos dispersantes garantiza una amplia gama de aplicaciones para una eficiente emulsificación, homogeneización, dispersión y suspensión y una reducción del tamaño de partículas al rango micrométrico. Con las siguientes características, este dispersor satisface las necesidades de un laboratorio moderno:
  • Motor sin escobillas para mejorar la vida útil del motor, el funcionamiento más silencioso y las aplicaciones higiénicas
  • Visualización y configuración de la velocidad digital
  • Función de temporizador para funcionamiento sin supervisión
  • Acoplamiento rápido para un intercambio de elementos de dispersión fácil y rápido para la limpieza y el mantenimiento
  • USB Interfaz para control remoto y documentación de parámetros con el software de laboratorio labworldsoft™
  • Amplia gama de herramientas de dispersión disponibles; acero inoxidable con alta resistencia química o herramientas de plástico desechables
La solución digital sin escobillas T 18 proporciona una solución de inicio completa para comenzar su viaje de homogeneización, completa con una herramienta de dispersión, eje y soporte, ideal para aplicaciones en industrias que trabajan en condiciones ambientales que requieren un alto grado de higiene y cumplimiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Paquete homogeneizador
Velocidad ≤460 rpm
Tensión 220/240 V
Tipo de empaquetado Paquete individual
Tipo de tapón CH