Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo de titanio T-1270
Código de producto. 12171580 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
12 x 12,5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
12171580 12 x 12,5 mL cada uno
1 options
Código de producto. 12171580 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 08259
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26900.00€
    25800.00€ / paquete de 1
    Ahorro 1100.00€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-05-2027
Lleve a cabo una amplia variedad de aplicaciones con el rotor T-1270, que ofrece capacidad para 12 puestos.
Lleve a cabo una amplia variedad de aplicaciones con el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ T-1270, que ofrece capacidad para 12 puestos.
Recomendada para:
Aislamiento de ADN, flotación en suero.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotor de ángulo fijo de titanio T-1270
Material Titanio
Tipo Rotor de ángulo fijo
Capacidad 12 x 12,5 mL
RCF máx. 448.811 x g
Vel. máx 70.000 rpm
Radio (métrico) 82 mm
Radio mín. (métrico) 40,6 mm
Factor K 36,3
Longitud máx. del tubo 80 mm
Diámetro máx. del tubo 16 mm
Peso neto 13 lb (5,9 kg)
Para utilizar con (equipo) Ultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+
Ángulo 24°
Promedio RCF 335.513 x g
RCF mín. 222.216 x g