Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo T-1250
Código de producto. 12181640 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
12 x 36 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
12181640 12 x 36 mL 1 PCS
1 options
Código de producto. 12181640 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 11713
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28150.00€
    22161.60€ / paquete de 1
    Ahorro 5988.40€
    21% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Lleve a cabo de manera eficaz una amplia gama de aplicaciones con el rotor Thermo Scientific™ T-1250, que ofrece una capacidad de 12 puestos.
Recomendada para:
Fraccionamiento diferencial de proteínas, aislamiento de ADN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotor de ángulo fijo T-1250
Material Titanio
Tipo Rotor de ángulo fijo
Capacidad 12 x 36 mL
RCF máx. 301.032 x g
Vel. máx 50.000 rpm
Radio (métrico) 108 mm
Radio mín. (métrico) 54,7 mm
Factor K 68,7
Longitud máx. del tubo 97 mm
Diámetro máx. del tubo 25 mm
Peso neto 24,5 lb (11,1 kg)
Para utilizar con (equipo) Ultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+
Ángulo 24°
Promedio RCF 227.030 x g
RCF mín. 152.750 x g