Descripción
- Batería T 10 ULTRA-TURRAX™ Es ideal para operaciones de muestreo en sitio o para uso en una cabina de bioseguridad o cabina de flujo laminar debido a su diseño compacto y portátil y al hecho de que no requiere suministro eléctrico para funcionar.
- También es ideal como homogeneizador de tejidos para descomponer tejidos complejos.
- Hay disponible una amplia gama de herramientas de dispersión que se adaptan a una variedad de necesidades de aplicación, como las de borde romo, de dientes de sierra, de acero inoxidable y de plástico.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Dispensador digital |
| Velocidad | De 8000 rpm a 30000 rpm |
| Tensión | 15 V |