Learn More
IKA Solución segura para tejidos con batería T 10
Código de producto. 31741178 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Velocidad:
De 8000 rpm a 30000 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Velocidad Tamaño de la unidad
31741178 De 8000 rpm a 30000 rpm cada uno
1 options
Código de producto. 31741178 Proveedor IKA N.º de proveedor 0010015690
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 05-02-2027
Una solución ideal para la dispersión portátil e incluye una herramienta de dispersión de acero inoxidable de plástico esterilizable en autoclave (7 mm) en el volumen de suministro.
  • Solución segura para tejidos con batería T 10, la gran pantalla LCD permite una fácil visualización de los parámetros
  • Motor de CC sin escobillas para un funcionamiento más silencioso
  • Ajuste preciso de la velocidad con valores numéricos
  • Funciones de temporizador y contador para un funcionamiento reproducible y preciso
  • Batería recargable con dos opciones de carga: Ya sea directamente a través de un cable USB-C o mediante una pinza de carga
  • Labworldsoft Compatible con control remoto, exportación de datos y documentación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Paquete de dispersador digital
Velocidad De 8000 rpm a 30000 rpm
Tensión 15 V