Learn More
IKA Solución portátil de batería T 10
Código de producto. 31741179 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Velocidad:
De 8000 rpm a 30000 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Velocidad Tamaño de la unidad
31741179 De 8000 rpm a 30000 rpm cada uno
1 options
Código de producto. 31741179 Proveedor IKA N.º de proveedor 0010015684
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
En stock
Una solución completa para dispersión portátil que incluye una herramienta de dispersión de acero inoxidable reutilizable (5 mm) en el volumen de suministro.
  • Solución portátil de batería T 10, la gran pantalla LCD permite una fácil visualización de los parámetros
  • Motor de CC sin escobillas para un funcionamiento más silencioso
  • Ajuste preciso de la velocidad con valores numéricos
  • Funciones de temporizador y contador para un funcionamiento reproducible y preciso
  • Batería recargable con dos opciones de carga: Ya sea directamente a través de un cable USB-C o mediante una pinza de carga
  • Labworldsoft Compatible con control remoto, exportación de datos y documentación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Paquete de dispersador digital
Velocidad De 8000 rpm a 30000 rpm
Tensión 15 V
Pantalla LCD