Description
- Batería T 10 Solución completa, la gran pantalla LCD permite una fácil visualización de los parámetros
- Motor de CC sin escobillas para un funcionamiento más silencioso
- Ajuste preciso de la velocidad con valores numéricos
- Funciones de temporizador y contador para un funcionamiento reproducible y preciso
- Batería recargable con dos opciones de carga: Ya sea directamente a través de un cable USB-C o mediante una pinza de carga
- Labworldsoft Compatible con control remoto, exportación de datos y documentación.
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Paquete de dispersador digital |
| Velocidad | De 8000 rpm a 30000 rpm |
| Tensión | 15 V |