Learn More
IKA™ Elemento de dispersión básico T 10
Código de producto. 15283456 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
S10D-7G-KS-110
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15283456 S10D-7G-KS-110 paquete de 24
1 options
Código de producto. 15283456 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0020002075
Fecha estimada de envoi: 30-10-2026
Especificaciones
Tipo de producto Elemento de dispersión
Intervalo de volumen (métrico) De 1 a 40
Diámetro (métrico) 7 mm
Longitud del eje (métrico) 110 mm
Material Policarbonato, polisulfona
Para utilizar con (equipo) S10D-7G-KS-110
Modelo S 10D-7G-KS-110
Cantidad de embalaje 1 unidad