Learn More
Tocris Bioscience™ T 0070907
Descripción
T 0070907 is a potent and selective irreversible PPARγ antagonist (IC50 = 1 nM). Displays > 800-fold selectivity for PPARγ over PPARα and PPARδ. Blocks transcriptional activity of PPARγ in vitro and inhibits Rosiglitazone -induced adipogenesis.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-5-nitro-N-4-pyridinylbenzamide |
| CAS | 313516-66-4 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >99% |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula molecular | C12H8N3O3Cl |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | Observed MW: 277.67 |