Learn More
T-00127_HEV1, MedChemExpress
Código de producto. 16486887
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16486887 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16486887 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY108313
MedChemExpress T-00127_HEV1 is a phosphatidylinositol 4-kinase III beta (PI4KB) inhibitor with an IC50 of 60 nM.
T-00127_HEV1 is a phosphatidylinositol 4-kinase III beta (PI4KB) inhibitor with an IC50 of 60 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material T-00127_HEV1
CAS 900874-91-1
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H29N5O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (121.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=NC2=C(C3=CC=C(OC)C(OC)=C3)C(C)=NN2C(NCCN4CCOCC4)=C1
Peso molecular (g/mol) 411.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 411.5
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus