Learn More
R&D Systems™ SZL P1-41
Código de producto. 18795668
Cambiar vista
Click to view available options
10 mg
Código de producto.
18795668 10 mg
1 options
Código de producto. 18795668 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 5076/10
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective Skp2 inhibitor
SZL P1-41 is a Skp2 inhibitor; thought to prevent assembly of Skp2-Skp1 complexes. Selectively suppresses Skp2 SCF E3 ligase activity but exhibits no effect on the activity of other SCF complexes. Also inhibits Skp2-mediated p27 and Akt ubiquitination in vivo and in vitro. Suppresses the survival of cancer cells and cancer stem cells by triggering cell senescence and inhibiting glycolysis. Exhibits antitumor effects in multiple animal models and cancer cell lines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Benzothiazolyl)-6-ethyl-7-hydroxy-8-(1-piperidinylmethyl)-4H-1-benzopyran-4-one
CAS 222716-34-9
Cantidad 10 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C24H24N2O3S
Formula Weight (peso de la fórmula) 420.52
Pureza 98%