Learn More
Molecular Probes™ SYTOX™ Orange Dead Cell Stain, for flow cytometry
Código de producto. 11320972
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
11320972 1000 μl cada uno
1 options
Código de producto. 11320972
Marca: Molecular Probes™ S34861
Edge
El colorante para células muertas SYTOX™ Orange es una tinción de ácido nucleico brillante y fácil de usar para distinguir células muertas de las vivas en ensayos de citometría de flujo.
  • Tinción de ácido nucleico brillante y fácil de usar para distinguir células muertas de las vivas en ensayos de citometría de flujo
  • Diseñado para la citometría de flujo mediante el láser azul de 488 nm o el láser verde de 532 nm con emisión en el filtro de 575/26 BP (similar a PE)
  • La concentración de colorante se ha optimizado para muestras con un intervalo de concentraciones de 1 x 104 a 1 x 106 células/ml
  • La tinción se ha validado en varios tipos de células, como Jurkat, Reh, CHO, Kg1a, 3T3, Hela, HEK (células primarias) y sangre entera lisada
  • También se ha probado en varias aplicaciones, entre las que se incluyen apoptosis, ciclo celular, proliferación celular y ensayos de inmunofenotipado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Permeabilidad celular Impermeable
Color Naranja
Contenido y almacenamiento Contiene 1 vial de tinción de células muertas naranja SYTOX™ (solución de 250 μM en DMSO).
Almacenar en el congelador (de -5 °C a -30 °C) y proteger de la luz.
Descripción Colorante para células muertas SYTOX™ Orange, para citometría de flujo
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (aplicación) Ensayo de viabilidad
Para utilizar con (equipo) Citómetro de flujo
Tipo de producto Tinción de células muertas
Tipo de colorante SYTOX™ naranja
Emission 570 nm
Excitation Wavelength Range 547 nm
Formulario Solución
Formato Tubo(s)
Línea de productos SYTOX
Cantidad 1000 μl
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Solubilidad DMSO (dimetilsulfóxido)