Learn More
Molecular Probes™ Kit de tinción de células muertas SYTOX™ AADvanced™
Código de producto. 10287064
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 reacciones
500 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10287064 100 reacciones cada uno
10277064 500 reacciones cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10287064 Proveedor Molecular Probes™ N.º de proveedor S10349
La tinción SYTOX™ AADvanced™ Dead Cell es una nueva tinción de ácido nucleico de alta afinidad para la detección de células muertas y el análisis del ciclo celular utilizando el láser azul común de 488 nm en citometría de flujo.
  • Una nueva tinción de ácido nucleico de alta afinidad para la detección de células muertas y el análisis del ciclo celular utilizando el láser azul común de 488 nm en citometría de flujo
  • El colorante es espectralmente similar al 7-AAD pero con una cinética rápida de captación y unos CV relativamente bajos
  • La tinción SYTOX™ AADvanced™ Dead Cell penetra en las células de forma más eficiente que el 7-AAD proporcionando una mejor separación de las células vivas y muertas
  • También se puede utilizar con células fijas para el análisis de contenido de ADN cuando se combina con el tratamiento con ARNasa
  • Los kits contienen un vial o viales de colorante seco y DMSO anhidro que proporcionan una vida útil estable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Permeabilidad celular Impermeable
Color Rojo
Contenido y almacenamiento Contiene 1 vial de tinción de células muertas SYTOX™ AADvanced™ y 200 μl de dimetilsulfóxido (DMSO).
Almacenar a ≤ -20 °C y proteger de la luz.
Descripción Kit de tinción de células muertas SYTOX™ AADvanced™
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (aplicación) Ensayo de viabilidad
Para utilizar con (equipo) Citómetro de flujo
Tipo de producto Kit de tinción de células muertas
Tipo de colorante SYTOX™ AADvanced™
Emission 647 nm
Excitation Wavelength Range 546 nm
Formulario Sólido
Formato Tubo(s)
Línea de productos Sondas moleculares, SYTOX
Cantidad 100 reacciones
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Solubilidad DMSO (dimetilsulfóxido)
Localización subcelular Nucleicos, ácidos nucleicos