Learn More
Invitrogen™ SYTO™ Deep Red Nucleic Acid Stain, for live cells
Código de producto. 16561932
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 vial
5 viales
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16561932 1 vial cada uno
16499075 5 viales paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16561932 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor S34900
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Artículo restringido
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
La tinción de ácido nucleico de color rojo intenso de SYTO es un tinte con permeabilidad celular que tiñe específicamente los núcleos de células vivas, muertas o fijas.
  • La tinción de ácido nucleico de color rojo intenso de SYTO es un tinte con permeabilidad celular que tiñe específicamente los núcleos de células vivas, muertas o fijadas. Se puede utilizar en flujos de trabajo de imágenes fluorescentes de células vivas y en flujos de trabajo de células fijadas, incluyendo inmunocitoquímica, inmunohistoquímica y experimentos de inmunofluorescencia.
  • Después de una breve incubación con la tinción, los núcleos de células vivas, muertas o fijas son fluorescentes con una señal roja/roja lejana que se puede detectar con un conjunto de filtros estándar Cy5/rojo lejano o una configuración láser.
  • Tinte permeable a las células que tiñe los núcleos de células vivas, muertas o fijadas
  • Detectable con un conjunto de filtros de fluorescencia rojo intenso/Cy5, con máximos de excitación/emisión de 652/669 nm
  • Señal fluorescente cinco veces mayor cuando se tiñe el ADNbc frente al ARN
  • La tinción de ácido nucleico rojo profundo SYTO puede multiplexarse con fluoróforos azules, verdes, anaranjados, rojos y cercanos al IR cuando se utilizan configuraciones de filtros fluorescentes/láser compatibles.
  • La tinción aumenta en fluorescencia con concentraciones crecientes de ADNbc. La tinción de ácidos nucleicos de SYTO Deep Red muestra hasta cinco veces más fluorescencia cuando se incuba con ADNbc en lugar de ARN, a diferencia de DRAQ u otras tinciones de ácido nucleico rojo intenso de células vivas.
  • Tiene una señal inicial brillante y una excelente estabilidad fotográfica en un experimento típico de adquisición de imágenes.
  • Estas propiedades hacen que la tinción sea ideal como un colorante simple y cuantitativo de etiquetado de núcleo de células muertas/fijadas en un solo paso para su uso con microscopios de fluorescencia, fluorímetros, lectores de microplacas de fluorescencia y citómetros de flujo.
  • La tinción se ha utilizado con éxito en células monocapa vivas y células esferoides y como tinción de contraste nuclear en inmunocitoquímica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Color Rojo oscuro
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.
Intervalo de longitud de onda de excitación 652 nm
Tipo de colorante Permeabilidad celular
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia
Cantidad 1 vial
Volumen (métrico) 250 μl
Método de detección Fluorescente
Emisión 669 nm
Línea de productos SYTO
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de etiqueta Fluorescente
Tipo de producto Tinción de ácidos nucleicos
Sub Cellular Localization Ácidos nucleicos
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.