Learn More
Syt7, Mouse anti-Mouse, PCP, Clone: S275-14, Abnova™
Código de producto. 16200420
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16200420 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 16200420 Proveedor Abnova N.º de proveedor MAB18397.100ug
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno Syt7
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon S275-14
Conjugado PerCP
Dilución Immunocytochemistry (1:100) Immunofluorescence (1:100) Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) Western Blot (1:1000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS, pH 7.4 (50% glycerol, 0.09% sodium azide).
génica synaptotagmin VII
Alias de gen AI851541/B230112P13Rik
Símbolos de los genes Syt7
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to amino acids 150-239 at cytoplasmic C2A domain of mouse Syt7.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54525
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b