Learn More
MedChemExpress Systemin
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 137181-56-7 |
| Contenido y almacenamiento | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Peso molecular | 2010.3 g/mol |
| Tipo de producto | Natural Products |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |