Learn More
Idoneidad del sistema establecido en USP para el carbono orgánico total (TOC) adecuado para su uso con analizadores Sievers 900/M9, Reagecon
Código de producto. 14812221 Tienda Reagecon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
3 x 35 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
14812221 3 x 35 mL paquete de 3
1 options
Código de producto. 14812221 Proveedor Reagecon N.º de proveedor RTOCUSP1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    249.00€
    193.24€ / paquete de 3
    Ahorro 55.76€
    22% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-02-2027
Producto extremadamente puro y específico hecho de materias primas ultrapuras usando un proceso del propietario.
  • Estándar de referencia de carbono orgánico/inorgánico total (TOC/TIC), material de referencia de carbono orgánico/inorgánico total (TOC/TIC).
  • Incluye lo siguiente:
    • Estándar RTOCRs-TOC USP Solución estándar de sacarosa Rs (0,5 mg/LC)
    • Estándar RTOCRss-TOC USP Solución de idoneidad del sistema 1 4-benzoquinona (0,5 mg/LC)
    • Estándar RTOCW-TOC USP Agua reactiva Rw
  • Especificación y pureza extremadamente altas.
  • Producido a partir de materias primas ultra puras, incluyendo el agua que se prepara mediante un proceso propietario especial.
  • Se presentan en viales fabricados, limpiados y lixiviados, mediante un proceso especial de propiedad específico para el producto.
  • Los productos RTOCRS y RTOCRss se prepararon y certificaron gravimétricamente sobre una base de peso/volumen según una especificación de ±2%.
  • Reagecon posee acreditación IEC/ISO 17025 para calibración de balanzas y pipetas de laboratorio (Ref. INAB: 265C).
  • Los certificados de calibración de equipos resultantes se expiden de conformidad con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025.
  • La concentración de estos estándares se verifica utilizando un analizador de carbono orgánico total calibrado de alto rendimiento (instrumento TOC) utilizando Reagecon ’s ISO Método de ensayo acreditado 17025 (Ref. INAB: 264T).
  • La calibración del instrumento TOC se completa utilizando un material de alta pureza. ISO Guía 34 estándar TOC acreditado similar en valor de concentración de TOC a este producto.
Especificaciones
Descripción Accuracy: ± 2%, Matrix: water
Envase Vial de vidrio TOC con septos y tapón
Concentración RTOCRs-TOC Standard USP Standard Sucrose Solution Rs (0.5 mg/L C), RTOCRss-TOC Standard USP System Suitability Solution 1 4-Benzoquinone (0.5 mg/L C)
Técnica Análisis del TOC
Cantidad 3 x 35 mL