Learn More
Caframo™ Soporte del sistema para agitadores de varilla
Descripción
- La amplia base H ofrece una excelente estabilidad
- Disponible en tres alturas para adaptarse a distintos tamaños de recipientes (14-501-087, 14-501-088, 14-501-089)
- Base compuesta de aleación de cinc-aluminio fundido recubierta con pintura epoxi resistente a productos químicos
- Orificios roscados en la base para la instalación de varillas A300 (14-502-098) para alojar aparatos adicionales
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del eje (imperial) | 1 in |
| Diámetro del eje (métrico) | 25 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Caframo y Fisherbrand Agitadores de varilla |
| Altura (imperial) | 48 pulg |
| Altura (métrico) | 1219 mm |
| Incluye | Base y varilla H |
| Modelo | A114 |
| Tipo | Soporte de suelo |
| Peso (métrico) | 5 kg |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 430 x 416 x 1219 mm |
| Mostrar más |