Learn More
CELLPATH CASETE RANURADO DEL SISTEMA III
Código de producto. 30226235
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Ranurado
[Enhebrado]
Tamaño de la unidad:
paquete de 2000
paquete de 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
30226235 Ranurado paquete de 2000
30226234 [Enhebrado] paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30226235 Proveedor CELLPATH N.º de proveedor EAI050272B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    334.81€
    251.05€ / paquete de 2000
    Ahorro 83.76€
    25% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
El casete ranurado System III viene con una tapa adjunta con una bisagra fácil de usar. Con un diseño ranurado, el casete tiene una gran superficie abierta para aumentar el flujo de reactivo y mejorar el procesamiento.
  • El casete tiene una superficie de escritura diseñada con precisión que optimiza la calidad de impresión en impresoras de inyección de tinta y térmicas, incluidas la Primera, Leica y Sakura Impresoras.
  • Ventajas clave:
  • Compatible con Primera, Leica y Sakura Impresoras
  • Superficie de escritura optimizada
  • Aumento del flujo de reactivo
  • Tapa frangible fija integral
  • Alta rigidez y estabilidad
Especificaciones
Color Blanco
Material Ranurado
Tipo de producto Cassette