Learn More
CELLPATH CASETE RANURADO DEL SISTEMA III
Description
- El casete tiene una superficie de escritura diseñada con precisión que optimiza la calidad de impresión en impresoras de inyección de tinta y térmicas, incluidas la Primera, Leica y Sakura Impresoras.
- Ventajas clave:
- Compatible con Primera, Leica y Sakura Impresoras
- Superficie de escritura optimizada
- Aumento del flujo de reactivo
- Tapa frangible fija integral
- Alta rigidez y estabilidad
Specifications
Specifications
| Color | Blanco |
| Material | [Enhebrado] |
| Tipo de producto | Cassette |