Learn More
CELLPATH CASSETTE DE MICROBIOPSIA SISTEMA III
Código de producto. 30226238
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
De rosca
Piezas sueltas
Tamaño de la unidad:
paquete de 2000
paquete de 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
30226238 Piezas sueltas paquete de 500
30226239 De rosca paquete de 2000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30226238 Proveedor CELLPATH N.º de proveedor EAI070210A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.34€
    57.99€ / paquete de 500
    Ahorro 19.35€
    25% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
El casete de microbiopsia System III viene con una tapa adjunta con una bisagra fácil de romper. El microcasete de biopsia, que incorpora aberturas cuadradas de 0,38 mm por 0,38 mm, garantiza un alojamiento seguro de muestras de biopsia más pequeñas, al tiempo que permite buenos niveles de transferencia de líquido.
  • El mecanismo de bloqueo del casete garantiza la máxima seguridad del tejido durante el procesamiento.
  • El casete tiene una superficie de escritura diseñada con precisión que optimiza la calidad de impresión en impresoras de inyección de tinta y térmicas, incluidas la Primera, Leica y Sakura Impresoras.
  • Ventajas clave:
  • Compatible con Primera, Leica y Sakura Impresoras
  • Superficie de escritura diseñada con precisión
  • Aumento del flujo de reactivo
  • Tapa frangible fija integral
  • Alta rigidez y estabilidad
Especificaciones
Color Blanco
Material Piezas sueltas
Tipo de producto Cassette