Learn More
CELLPATH CASSETTE RANURADO SYSTEM II+ - LÁSER BLANCO (ROSCADO)
Código de producto. 30226252
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 2000
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
30226252 Blanco paquete de 2000
1 options
Código de producto. 30226252 Proveedor CELLPATH N.º de proveedor EAM130272B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    334.81€
    251.05€ / paquete de 2000
    Ahorro 83.76€
    25% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
El casete láser ranurado System II+ viene con una tapa blanca separada que se fija fácilmente mediante el uso de una bisagra. Al incorporar ranuras de 1,1 mm de ancho, el casete ranurado aumenta el flujo de reactivo, lo que facilita una mejor consistencia y calidad de las muestras procesadas.
  • Leer tarifas
  • El cierre robusto y seguro garantiza la seguridad de la muestra.
  • Diseñado para mejorar el flujo de reactivos
  • Amplia gama de colores
  • Superficie de escritura adecuada para marcar con un bolígrafo CellMark
Especificaciones
Color Blanco
Tipo de producto Cassette