Learn More
CELLPATH CASSETTE REDONDO SYSTEM II+ - LÁSER BLANCO (ROSCADO)
Código de producto. 30226255
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 2000
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
30226255 Blanco paquete de 2000
1 options
Código de producto. 30226255 Proveedor CELLPATH N.º de proveedor EAM160272B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    334.81€
    251.05€ / paquete de 2000
    Ahorro 83.76€
    25% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
El casete láser redondo System II+ incorpora orificios redondos con un diámetro de 2,4 mm para aumentar el flujo de reactivo. Su tapa blanca separada se fija fácilmente mediante una bisagra y su robusto mecanismo de bloqueo se cierra con un ''clic'' positivo y garantiza que la muestra permanezca segura durante el procesamiento.
  • Leer tarifas
  • El cierre robusto y seguro garantiza la seguridad de la muestra.
  • Diseñado para mejorar el flujo de reactivos
  • Amplia gama de colores
  • Superficie de escritura adecuada para marcar con un bolígrafo CellMark
Especificaciones
Color Blanco
Tipo de producto Cassette