Learn More
CELLPATH CASSETTE REDONDO SYSTEM II+
Código de producto. 30226249
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
De rosca
Piezas sueltas
Tolva
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 2000
paquete de 3000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
30226249 Piezas sueltas paquete de 1000
30226250 Tolva paquete de 3000
30226251 De rosca paquete de 2000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30226249 Proveedor CELLPATH N.º de proveedor EAM080203A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.60€
    110.41€ / paquete de 1000
    Ahorro 37.19€
    25% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El casete redondo System II+ incorpora orificios redondos de 2,4 mm de diámetro que facilitan un mayor flujo de reactivo en un casete tradicional.
  • Leer tarifas
  • El cierre robusto y seguro garantiza la seguridad de la muestra.
  • Diseñado para mejorar el flujo de reactivos
  • Amplia gama de colores
  • Superficie de escritura adecuada para marcar con un bolígrafo CellMark
Especificaciones
Color Blanco
Material Piezas sueltas
Tipo de producto Cassette