Learn More
CELLPATH CASSETTE DE MICROBIOPSIA SYSTEM II+
Descripción
- Leer tarifas
- El cierre robusto y seguro garantiza la seguridad de la muestra.
- Diseñado para mejorar el flujo de reactivos
- Amplia gama de colores
- Superficie de escritura adecuada para marcar con un bolígrafo CellMark
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Material | Piezas sueltas |
| Tipo de producto | Cassette |