Learn More
CELLPATH TAPA DE CASSETTE HEXAGONAL SYSTEM II - BLANCA (SUELTA)
Código de producto. 30226232
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
30226232 Blanco paquete de 1000
1 options
Código de producto. 30226232 Proveedor CELLPATH N.º de proveedor EAE010203A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.49€
    36.37€ / paquete de 1000
    Ahorro 12.12€
    24% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
La tapa del casete hexagonal System II es compatible con el casete hexagonal System II. Los usuarios pueden elegir una tapa de plástico desechable fácil de colocar o una versión de acero inoxidable reutilizable según sus necesidades.
Especificaciones
Color Blanco
Tipo de producto Cassette