Learn More
CELLPATH CASSETTE DE BIOPSIA SYSTEM II+ - LÁSER BLANCO (ROSCADO)
Código de producto. 30226253
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 2000
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
30226253 Blanco paquete de 2000
1 options
Código de producto. 30226253 Proveedor CELLPATH N.º de proveedor EAM140272B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    334.81€
    251.05€ / paquete de 2000
    Ahorro 83.76€
    25% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
El casete de biopsia láser System II+ viene con una tapa blanca separada que se fija fácilmente mediante el uso de una bisagra. Al incorporar aberturas de 0,9 x 0,9 mm, el casete de biopsia ofrece una seguridad mejorada para biopsias pequeñas y fragmentos de tejido.
  • Leer tarifas
  • El cierre robusto y seguro garantiza la seguridad de la muestra.
  • Diseñado para mejorar el flujo de reactivos
  • Amplia gama de colores
  • Superficie de escritura adecuada para marcar con un bolígrafo CellMark
Especificaciones
Color Blanco
Tipo de producto Cassette