Learn More
CELLPATH CASSETTE DE BIOPSIA SYSTEM II+
Código de producto. 30226245
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
De rosca
Piezas sueltas
Tolva
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 2000
paquete de 3000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
30226245 De rosca paquete de 2000
30226243 Piezas sueltas paquete de 1000
30226244 Tolva paquete de 3000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30226245 Proveedor CELLPATH N.º de proveedor EAM060272B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    334.81€
    251.05€ / paquete de 2000
    Ahorro 83.76€
    25% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
El casete de biopsia System II+ incorpora aperturas de 0,9 x 0,9 mm y ofrece una mayor seguridad para biopsias pequeñas y fragmentos de tejido. Los casetes System II+ de CellPath vienen con una tapa blanca separada que se fija fácilmente mediante el uso de una bisagra.
  • Leer tarifas
  • El cierre robusto y seguro garantiza la seguridad de la muestra.
  • Diseñado para mejorar el flujo de reactivos
  • Amplia gama de colores
  • Superficie de escritura adecuada para marcar con un bolígrafo CellMark
Especificaciones
Color Blanco
Material De rosca
Tipo de producto Cassette