Learn More
CELLPATH CASSETTE DE 4 POZOS DEL SISTEMA II+
Código de producto. 30226259
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
De rosca
Piezas sueltas
Tolva
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 1500
paquete de 2000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material unitSize
30226259 Piezas sueltas paquete de 1000
30226260 Tolva paquete de 1500
30226261 De rosca paquete de 2000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30226259 Proveedor CELLPATH N.º de proveedor EAM180203A
El casete de 4 pocillos System II+ incorpora múltiples pocillos en el casete, lo que permite procesar múltiples biopsias simultáneamente, lo que reduce significativamente la carga de trabajo del usuario. Vienen con una tapa blanca separada que se fija fácilmente mediante el uso de una bisagra.
  • Leer tarifas
  • El cierre robusto y seguro garantiza la seguridad de la muestra.
  • Diseñado para mejorar el flujo de reactivos
  • Amplia gama de colores
  • Superficie de escritura adecuada para marcar con un bolígrafo CellMark
Especificaciones
Color Blanco
Material Piezas sueltas
Tipo de producto Cassette