Learn More
CELLPATH CASSETTE DE 2 POZOS SISTEMA II+
Código de producto. 30226258
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
De rosca
Piezas sueltas
Tolva
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 1500
paquete de 2000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
30226258 De rosca paquete de 2000
30226256 Piezas sueltas paquete de 1000
30226257 Tolva paquete de 1500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30226258 Proveedor CELLPATH N.º de proveedor EAM170272B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    356.68€
    267.44€ / paquete de 2000
    Ahorro 89.24€
    25% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Los casetes de 2 pocillos del System II+ incorporan dos pocillos, lo que permite procesar múltiples biopsias simultáneamente y reduce significativamente la carga de trabajo. Este método elimina el uso de envolturas de tejido o bolsas de biopsia y facilita el manejo de las biopsias, lo que también reduce el riesgo de una posible fragmentación del núcleo.
  • Leer tarifas
  • El cierre robusto y seguro garantiza la seguridad de la muestra.
  • Diseñado para mejorar el flujo de reactivos
  • Amplia gama de colores
  • Superficie de escritura adecuada para marcar con un bolígrafo CellMark
Especificaciones
Color Blanco
Material De rosca
Tipo de producto Cassette