Learn More
Sirosingopina, TRC
Código de producto. 30426088
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30426088 5 mg
30423594 50 mg
30411808 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30426088 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS9200685MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84-36-6
Fórmula molecular C35 H42 N2 O11
Peso molecular (g/mol) 666.71
Sinónimo Yohimban-16-carboxylic acid, 18-[[4-[(ethoxycarbonyl)oxy]-3,5-dimethoxybenzoyl]oxy]-11,17-dimethoxy-, methyl ester, (3β,16β,17α,18β,20α)-, 3β,20α-Yohimban-16β-carboxylic acid, 18β-hydroxy-11,17α-dimethoxy-, methyl ester, 4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzoate (ester) ethyl carbonate (ester) (8CI), Reserpic acid, methyl ester, ester with syringic acid, ethyl carbonate (6CI), Carbethoxysyringoyl methylreserpate, Isotense, Londomin, Methyl carbethoxysyringoyl reserpate, Methyl reserpate ester of syringic acid ethyl carbonate, NSC 77030, Raunova, Seniramin, Singoserp, Siringina, Su 3118, Syringic acid ethyl carbonate ester with methyl reserpate, Syringopine, Syrosingopin, Syrosingopine
Nombre IUPAC metil (1R,15S,17R,18R,19S,20S)-17-(4-etoxicarboniloxi-3,5-dimetoxibenzoilo)oxi-6,18-dimetoxi-1,3,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21-dodecahidroyohimban-19-carboxilato
SMILES CCOC(=O)Oc1c(OC)cc(cc1OC)C(=O)O[C@@H]2C[C@@H]3CN4CCc5c([nH]c6cc(OC)ccc56)[C@H]4C[C@@H]3[C@@H]([C@H]2OC)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Syrosingopine
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C35H42N2O11/c1-7-46-35(40)48-31-26(42-3)12-18(13-27(31)43-4)33(38)47-28-14-19-17-37-11-10-22-21-9-8-20(41-2)15-24(21)36-30(22)25(37)16-23(19)29(32(28)44-5)34(39)45-6/h8-9,12-13,15,19,23,25,28-29,32,36H,7,10-11,14,16-17H2,1-6H3/t19-,23+,25-,28-,29+,32+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 666.2789