Learn More
Sirosingopina, LoGiCal
Código de producto. 30462476
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30462476 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30462476 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1970.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Syrosingopine
CAS 84-36-6
Nombres de analitos o componentes Syrosingopine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C35 H42 N2 O11
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Yohimban-16-carboxylic acid, 18-[[4-[(ethoxycarbonyl)oxy]-3,5-dimethoxybenzoyl]oxy]-11,17-dimethoxy-, methyl ester, (3β,16β,17α,18β,20α)-, 3β,20α-Yohimban-16β-carboxylic acid, 18β-hydroxy-11,17α-dimethoxy-, methyl ester, 4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzoate (ester) ethyl carbonate (ester) (8CI), Reserpic acid, methyl ester, ester with syringic acid, ethyl carbonate (6CI), Carbethoxysyringoyl methylreserpate, Isotense, Londomin, Methyl carbethoxysyringoyl reserpate, Methyl reserpate ester of syringic acid ethyl carbonate, NSC 77030, Raunova, Seniramin, Singoserp, Siringina, Su 3118, Syringic acid ethyl carbonate ester with methyl reserpate, Syringopine, Syrosingopin, Syrosingopine
Fórmula InChI InChI=1S/C35H42N2O11/c1-7-46-35(40)48-31-26(42-3)12-18(13-27(31)43-4)33(38)47-28-14-19-17-37-11-10-22-21-9-8-20(41-2)15-24(21)36-30(22)25(37)16-23(19)29(32(28)44-5)34(39)45-6/h8-9,12-13,15,19,23,25,28-29,32,36H,7,10-11,14,16-17H2,1-6H3/t19-,23+,25-,28-,29+,32+/m1/s1
Tipo de solución Neat
SMILES CCOC(=O)Oc1c(OC)cc(cc1OC)C(=O)O[C@@H]2C[C@@H]3CN4CCc5c([nH]c6cc(OC)ccc56)[C@H]4C[C@@H]3[C@@H]([C@H]2OC)C(=O)OC
Nombre IUPAC (1R,15S,17R,18R,19S,20S)-17-(4-etoxicarboniloxi-3,5-dimetoxibenzoil)oxi-6,18-dimetoxi-1,3,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21-dodecahidroyohimban-19-carboxilato de metilo
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 666.71
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 666.2789 g/mol