Learn More
Gentiobiósido de Siringol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Dimethoxyphenyl-6-O- b-D-glucopyranosyl b-D-Glucopyranoside |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H30O13/c1-28-8-4-3-5-9(29-2)18(8)33-20-17(27)15(25)13(23)11(32-20)7-30-19-16(26)14(24)12(22)10(6-21)31-19/h3-5,10-17,19-27H,6-7H2,1-2H3/t10-,11-,12-,13-,14+,15+,16-,17-,19-,20+/m1/s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 478.169 |
| Porcentaje de pureza | >95% |