Learn More
Gentiobiósido de Siringol, TRC
Código de producto. 30136011
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136011 5 mg 5 miligramos
30138312 2.5 mg 2.50 miligramo
30007119 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136011 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG5969255MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1416253-72-9
Fórmula molecular C20 H30 O13
Peso molecular (g/mol) 478.444
Sinónimo (2S,3R,4S,5S,6R)-2-(2,6-Dimethoxyphenoxy)-6-((((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, Syringol Gentobioside
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[[(2R,3S,4S,5R,6S)-6-(2,6-dimetoxifenoxi)-3,4,5-trihidroxioxi-2-il]metoxi]-6-(hidroximetiloxano-3,4,5-triol
SMILES COc1cccc(OC)c1O[C@@H]2O[C@H](CO[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dimethoxyphenyl-6-O- b-D-glucopyranosyl b-D-Glucopyranoside
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H30O13/c1-28-8-4-3-5-9(29-2)18(8)33-20-17(27)15(25)13(23)11(32-20)7-30-19-16(26)14(24)12(22)10(6-21)31-19/h3-5,10-17,19-27H,6-7H2,1-2H3/t10-,11-,12-,13-,14+,15+,16-,17-,19-,20+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 478.169
Porcentaje de pureza >95%