Learn More
Ácido Siringo, TRC
Código de producto. 30134719
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134719 50 g 50 g
17924825 5 g 5 g
17990615 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134719 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS92002550G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 530-57-4
Fórmula molecular C9 H10 O5
Peso molecular (g/mol) 198.17
Sinónimo Benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-, Syringic acid (6CI), 2,6-Dimethoxy-4-carboxyphenol, 3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzoic acid, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzoic acid, Cedar acid, Gallic acid 3,5-dimethyl ether, NSC 2129
Nombre IUPAC ácido 4-hidroxi-3,5-dimetoxibenzoico
SMILES COc1cc(cc(OC)c1O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Syringic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O5/c1-13-6-3-5(9(11)12)4-7(14-2)8(6)10/h3-4,10H,1-2H3,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.0528
Porcentaje de pureza >95%