Learn More
Syringic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16459056
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16459056 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16459056 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0339
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
MedChemExpress Syringic acid is correlated with high antioxidant activity and inhibition of LDL oxidation.
Syringic acid is correlated with high antioxidant activity and inhibition of LDL oxidation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Syringic acid
CAS 530-57-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H10O5
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (315.39 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC(OC)=C(O)C(OC)=C1
Peso molecular (g/mol) 198.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.17
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation