Learn More
Ácido siríngico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Syringic acid is used as an inhibitor of poly(ethylene glycol) oxidation. It is used for the preparation of poly(1,4-phenylene oxide). It is added as an additive in wine and vinegar.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El ácido siríngico se utiliza como inhibidor de la oxidación de poli(etilenglicol). Se utiliza para la preparación de poli(1,4-óxido de fenileno). Se añade como aditivo en el vino y el vinagre.
Solubilidad
Soluble en metanol (50 mg/ml), agua (5,78 mg/ml a 25 °C), cloroformo: metanol (1:1), alcohol etílico y DMF.
Notas
Temperatura de almacenamiento: 2 - 4°C. Evitar el calor excesivo y la luz. Sensible al aire y a la humedad.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Syringic acid |
| Punto de fusión | 206°C to 208°C |
| Punto de ebullición | 192°C to 193°C (14 mmHg) |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 2115262 |
| Información de solubilidad | Soluble in methanol (50mg/ml),water (5.78mg/ml at 25°C),chloroform: methanol (1:1),ethyl alcohol,and DMF. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.17 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |
Seguridad y manipulación
- Syringic acid
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contain: Syringic acid