Learn More
Ácido siríngico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10765791 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10765791 25 g Frasco de vidrio 25 g
10654612 10 g Frasco de vidrio 10 g
10628634 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10765791 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 132890250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 530-57-4 | C9H10O5 | 198.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 530-57-4
Fórmula molecular C9H10O5
Peso molecular (g/mol) 198.17
Número MDL MFCD00002552
Clave InChI JMSVCTWVEWCHDZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo syringic acid, 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzoic acid, cedar acid, gallic acid 3,5-dimethyl ether, benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy, 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzyl acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-benzoic acid, chembl1414, syringicacid, syringlicacid
PubChem CID 10742
ChEBI CHEBI:68329
Nombre IUPAC ácido 4-hidroxi-3,5-dimetoxibenzoico
SMILES COC1=CC(=CC(OC)=C1O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Syringic acid
Punto de fusión 206°C to 212°C
Color De beis-gris a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 10, 480
Información de solubilidad Solubility in water: 5780mg/l (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.17
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Syringic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.